Läs mer
Grant Instruments Staplingssats
Beskrivning
- CTR staplingssats
- Tillgänglig för stapling av 2 eller 3 CTR-6
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | 3 rullar |
| Produkttyp | Staplingssats |
| Material | Rostfritt stål |
| Diameter (engelska) | 0,3 tum. |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Vikt (engelska) | 1.4 lb. |
| Vikt (metrisk) | 0.6 kg |
| Färg | Metall |
| För användning med (utrustning) | CTR-6 |
| Kvantitet | 1 st |