Läs mer
Eppendorf™ Stapling och utjämning
Produktkod. 17171066
Change view
För användning med (applikation):
Stack och nivå >180 kg
Stack och nivå <100 kg
Stack och nivå 100 till 180 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (applikation) Förpackningsstorlek
17171066 Stack och nivå >180 kg -
15713695 Stack och nivå <100 kg Varje
17161066 Stack och nivå 100 till 180 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17171066 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 2277000013
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Stapling och utjämning Inkubatorer/Shakers
  • Stapling och utjämning Inkubatorer/Shakers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Inkubatorer och skakare
Produkttyp Stapel- och nivåutrustning
För användning med (applikation) Stack och nivå >180 kg