Läs mer
Gilac™ Stapling och häckning av perforerad låda
Produktkod. 17978731
Change view
Färg:
Beige, Transparent
Blått
Grå
Gult
Klart
Rött
Tegelröd
Vitt
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
17978731 Grå
17968771 Vitt
17978861 Tegelröd
17908421 Rött
17998631 Gult
17968951 Beige, Transparent
17958871 Blått
17948821 Klart
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17978731 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G156777
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Stacking and Nesting Perforated Crate är lätt och lätt att ta tag i tack vare praktiska, ergonomiska integrerade handtag.
  • Stapling och kapsling av perforerad låda.
  • Lättvikt.
  • Lätt att ta tag i tack vare praktiska, ergonomiska integrerade handtag.
  • Stapelbar upp till 2 m.
  • 1/2 varv med körriktningsvisare för stapling och häckning.
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 7,4 gal.
Kapacitet (metrisk) 28 L
Förslutningstyp Hold (Håll)
Färg Grå
Material HDPE
Form Rektangulär
Produkttyp Spjällåda
Staplingsbar Ja
Mått (L x B x H) 600 x 380 x 155 mm
Längd (metrisk) 600 mm
Längd (engelska) 23,6 tum
Bredd (metrisk) 380 mm
Bredd (engelska) 15 tum
Höjd (metrisk) 155 mm
Höjd (engelska) 6,1 tum