Läs mer
Gilac™ Stapling och häckning av perforerad låda
Beskrivning
- Stapling och kapsling av perforerad låda.
- Lättvikt.
- Lätt att ta tag i tack vare praktiska, ergonomiska integrerade handtag.
- Stapelbar upp till 2 m.
- 1/2 varv med körriktningsvisare för stapling och häckning.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 7,4 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 28 L |
| Förslutningstyp | Hold (Håll) |
| Färg | Beige, Transparent |
| Material | HDPE |
| Form | Rektangulär |
| Produkttyp | Spjällåda |
| Staplingsbar | Ja |
| Mått (L x B x H) | 600 x 380 x 155 mm |
| Längd (metrisk) | 600 mm |
| Visa mer |