Läs mer
Gilac™ Stapling av perforerad låda
Beskrivning
- Stapling av perforerad låda.
- Idealisk för förvaring av alla produkter som kräver luftcirkulation.
- Mycket motståndskraftig för intensiv användning.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 11,9 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 45 l |
| Förslutningstyp | Hold (Håll) |
| Färg | Rött |
| Material | HDPE |
| Form | Rektangulär |
| Produkttyp | Spjällåda |
| Staplingsbar | Ja |
| Mått (L x B x H) | 550 x 360 x 290 mm |
| Längd (metrisk) | 550 mm |
| Visa mer |