Description
Scientific Industries SI-M150 Stacking Tray ökar kapaciteten för blandning genom att dubbelstapla två brickor. Unik halkfri plattformsbricka har kanter som innehåller eventuellt spill. Idealisk för försiktig skakning av udda formade kärl och behållare.
Specifications
Specifications
| Håller | Udda formade kärl och behållare |
| Produkttyp | Staplingsbricka |
| Material | Termoplast |
| Djup (engelska) | 12,5 tum |
| Djup (metriskt) | 290 mm |
| Mått (L x B) | 318 x 318 mm |
| Mått (L x B x H) | 318 x 318 x 114 mm |
| Höjd (engelska) | 4,5 tum. |
| Höjd (metrisk) plattform | 114 mm |
| Längd (engelska) | 12,5 tum |
| Show More |