Läs mer
BD Fläckdroppare
Description
För att utföra tester, kläm på pipetten för att krossa ampullen. Vänd på dropparen för bekväm droppvis utmatning.
- Dropper innehåller en dags förråd av reagens eller fläck, hermetiskt förseglad inuti en ampull
- Strikt kvalitetskontroll säkerställer enhetlighet och noggrannhet
Spécification
Spécification
| Kvantitet | 50 st |
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Formatera | Dropper |
| För användning med (applikation) | Används i våta mängder för undersökning av svampar |
| Förvaringskrav | 15° till 30 °C |
| Typ av fläck | Laktofenol bomullsblå |
| Volym (metrisk) | 0.5 mL |
| Produkttyp | Reagens/Fläckdroppare |
Safety and Handling
Identifiant produit
- BD BBL Lactophenol Cotton Blue Stain Droppers, 50
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P330-Skölj munnen.
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
- P403-Förvaras på väl ventilerad plats.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: phenol, lactic acid
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?