Läs mer
Brady™ StainerBondz Etiketter
Produktkod. 13591500
Change view
Höjd (engelska):
0,3 tum.
0,9 tum.
Höjd (metrisk):
0,7 cm
2,2 cm
Etiketter per rad:
1
2
Kvantitet:
3000/förpackning
Förpackningsstorlek:
1 rulle
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (engelska) Höjd (metrisk) Etiketter per rad Kvantitet unitSize
13591500 0,3 tum. 0,7 cm 1 3000/förpackning 1 rulle
11533844 0,9 tum. 2,2 cm 2 3000/förpackning 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13591500 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 108242
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förbli motståndskraftig när den utsätts för xylen och andra kemikalier som vanligtvis används i färgningsprocessen
  • B-481 material
  • R6400-seriens band
  • Ingen utskriftsborttagning, etiketten bucklig eller missfärgning som skulle göra att streckkoder blir oläsliga
  • Etiketten fäster på objektglaset
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS 2005/618/EC MCV
Beskrivning Termisk överföring utskrivbara etiketter
Typ av lim Akryl, Permanent
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera IP™ Aktiverad
Material Polyester
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Säkerhetsetikett
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Allmän identifiering, ID för glidetikett
För användning med (utrustning) BradyPrinter i7100;™BBP 81 etikettskrivare;BRADY IP™ Serieetikettskrivare;BRADY-SKRIVARE PR Etikettskrivare i Plus-serien
Etiketter per rad 1
Modell THT-195-481-3
Kvantitet 3000/förpackning
Form Rektangel
Storlek (engelska) 0.375 in H x 0.9 in W
Storlek (metrisk) 9.53 mm H x 22.86 mm W
Temperaturområde (engelska) -112 till 266 °F
Temperaturområde (metriskt) -80 till 130 °C
Tjocklek (engelska) 0,0033 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.084 mm
Mått (L x B) 9.53 x 22.86 mm
Längd (engelska) 0.3 in.
Bredd (engelska) 0,9 tum.
Bredd (metrisk) 22.86 mm
Höjd (engelska) 0,3 tum.
Höjd (metrisk) 0,7 cm
Alternativt artikelnummer THT-195-481-3