Läs mer
Brady™ StainerBondz Etiketter
Produktkod. p-4375907
Höjd (engelska):
0,3 tum.
0,9 tum.
Höjd (metrisk):
0,7 cm
2,2 cm
Etiketter per rad:
1
2
Kvantitet:
3000/förpackning
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 11533844
Brand: Brady™ 108240
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förbli motståndskraftig när den utsätts för xylen och andra kemikalier som vanligtvis används i färgningsprocessen
  • B-481 material
  • R6400-seriens band
  • Ingen utskriftsborttagning, etiketten bucklig eller missfärgning som skulle göra att streckkoder blir oläsliga
  • Etiketten fäster på objektglaset
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS 2005/618/EC MCV
Beskrivning Termisk överföring utskrivbara etiketter
Typ av lim Akryl, Permanent
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera IP™ Aktiverad
Material Polyester
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Allmän identifiering, ID för glidetikett
För användning med (utrustning) Brady IP-serien etikettskrivare
Horisontell upprepning (metrisk) 25.40 mm
Etiketter per rad 2
Modell THT-141-481-3
Kvantitet 3000/förpackning
Form Fyrkantig
Storlek (engelska) 0.9 in H x 0.9 in W
Storlek (metrisk) 22.86 mm H x 22.86 mm W
Temperaturområde (engelska) -112 till 266 °F
Temperaturområde (metriskt) -80 till 130 °C
Tjocklek (engelska) 0,0033 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.084 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 25.40 mm
Mått (LxB) 0,9 x 0,9 tum.
Längd (engelska) 0.9 in.
Bredd (engelska) 0,9 tum.
Bredd (metrisk) 22.86 mm
Höjd (engelska) 0,9 tum.
Höjd (metrisk) 2,2 cm
Alternativt artikelnummer THT-141-481-3