Läs mer
Brady™ StainerBondz™ Mikroskop etiketter i matt polyester
Produktkod. 17871719
Change view
Mått (L x B):
0,25 x 1,05 tum.
0,9 x 0,9 tum.
22,86 mm (B) x 19,05 mm (H)
22,86 mm (B) x 9,53 mm (H)
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
17871719 22,86 mm (B) x 9,53 mm (H)
17821789 0,25 x 1,05 tum.
17811799 22,86 mm (B) x 19,05 mm (H)
17851759 0,9 x 0,9 tum.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17871719 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 170885
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skapa enkelt kemikalieresistenta objektglasetiketter med mikroskop StainerBondz™ etikettmaterial av polyester (B-481). Skriv ut nästan var som helst med en Brady™ handhållen etikettskrivare.
  • Finns i förinställda former för vanliga objektglas och vävnadskassetter där överlägsen kemisk resistens krävs
  • Tål påfrestningarna av typisk avparaffinering inklusive etanol och xylen, såväl som hematoxylin- och eosin-glasfärgningsprocesser
  • Tillverkad med ett permanent akryllim för tät limning på släta ytor under extrema förhållanden
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Satin
Formatera Utstansad
Material Polyester
Utskrivbara sidor Topp
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Sjukvård och sjukhusmärkning, allmän identifiering, laboratoriemärkning
För användning med (utrustning) BMP51;BMP53;M511;M510
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80 °C
Modell M5-195-481
Antal per förpackning 320 Label(s) / Box
Kvantitet 320 Etiketter/kassett
Storlek 22.86 mm (W) x 9.53 mm (H)
Temperaturområde (engelska) -112 °F till +266 °F
Temperaturområde (metriskt) -80°C to 130°C
Tjocklek (engelska) 0,0033 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.0914 mm
Mått (L x B) 22,86 mm (B) x 9,53 mm (H)
Längd (engelska) 0,375 tum
Bredd (engelska) 0.9 in
Bredd (metrisk) 22.86 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 22.86 mm
Höjd (engelska) 0.375 in
Höjd (engelska) Utskrivbart område 0,5 tum
Höjd (metrisk) 9.53 mm
Alternativt artikelnummer M5-195-481