Läs mer
Brady™ StainerBondz™ Laboratorieetiketter för mikroskopmatt polyester för M6/M7-skrivare
Beskrivning
- Fungerar bra i den vanliga H &E (hematoxilin och eosin) färgningsprocessen för objektglas
- Hög motståndskraft mot en mängd olika kemikalier, oljor och vatten
- Servicetemperatur på -80 °C till +130 °C (-112 F °till +266 °F)
- Tillverkad av B-481 polyestermaterial
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D 1000, ASTM D 2979 |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Utstansad |
| Material | Polyester |
| Utskrivbara sidor | Enkelsidig utskriftsbar |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Visa mer |