Läs mer
Brady™ StainerBondz™ Utskriftsbara etiketter för termotransfer av polyester
Produktkod. 13138276
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 13138276
Brand: Brady™ 804784
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Superkemikaliebeständig polyester (B-481) är designad för användning i färgningsprocessen för objektglas och andra laboratorie-ID som kräver överlägsen kemisk resistens.
  • Detta B-481-material, tillsammans med bandet i R-6400-serien, är receptet på en lösning som förblir resistent när den utsätts för xylen och andra kemikalier som vanligtvis används i färgningsprocessen för objektglas.
  • Inget tryckborttagning, ingen etikett som knäcks och ingen missfärgning som skulle göra att streckkoder blir oläsliga och etiketten förblir vidhäftad på objektglaset.
  • B-481 fungerar bra i den vanliga H- och E-färgningsprocessen (hematoxilin och eosin).
  • Utmärkt motståndskraft mot en mängd olika kemikalier, oljor och vatten.
  • Drifttemperatur på -80 °C till +130 °C.
  • 1250 Etikett(ar) / Rull(ar), 2 Rull(ar) / Förp.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D 1000, ASTM D 2979
Beskrivning Termisk överföring utskrivbara etiketter
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Färg Vitt
Avsluta Matte
Material Polyester
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etiketter
För användning med (applikation) Vård- och sjukhusmärkning, allmän identifiering, laboratoriemärkning
För användning med (utrustning) BBP11, BBP12, PR Dessutom THT 76 mm kärnskrivare
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80 °C
Antal per förpackning 2500 Etiketter/Pk.
Kvantitet 2500 Pk.
Form Fyrkantig
Programvarutyp BBP11; PR200Plus; PR300Plus; PR600Plus; BP1244; BP1344; BP4000; BP4320
Temperaturområde (engelska) -112°F to +266°F
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till +130 °C
Tjocklek (engelska) 0.0033 in.
Tjocklek (metrisk) 0.084 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 25.40 mm
Mått (LxB) 22.86 x 22.86 mm
Längd (engelska) 0,9 tum.
Längd (metrisk) 22.86 mm
Bredd (engelska) 0,9 tum.
Bredd (metrisk) 22.86 mm
Alternativt artikelnummer BPT-164-481