Läs mer
Brady™ StainerBondz™ Utskriftsbara etiketter för termotransfer av polyester
Produktkod. p-8001692
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 12702447
Brand: Brady™ 804785
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Superkemikaliebeständig polyester (B-481) är designad för användning i färgningsprocessen för objektglas och andra laboratorie-ID som kräver överlägsen kemisk resistens.
  • This B-481 material, coupled with the R-6400 series ribbon is the recipe for a solution that will remain resistant when exposed to xylene and other chemicals that are commonly used in the slide staining process.
  • No print removal, no label buckling and no discoloration that would cause barcodes to be unreadable, and the label stays adhered to the slide.
  • B-481 performs well in the commonly used H and E (hematoxilin and eosin) slide staining process.
  • Excellent resistance to a wide variety of chemicals, oils and water.
  • Service temperature of -80°C to +130°C.
  • 1250 Label(s) / Roll(s), 2 Roll(s) / Pack.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D 1000, ASTM D 2979
Beskrivning Thermal Transfer Printable Labels
Typ av lim Permanent Acrylic, Permanent
Färg White
Avsluta Matte
Material Polyester
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Label
För användning med (applikation) Healthcare and Hospital labelling, General Identification, Laboratory labelling
För användning med (utrustning) BBP11, BBP12, PR Plus, THT 76 mm Core Printers
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80°C
Antal per förpackning 2500 Labels/Roll
Kvantitet 2500 Pk.
Form Rectangle
Programvarutyp BBP11; PR200Plus; PR300Plus; PR600Plus; BP1244; BP1344; BP4000; BP4320
Temperaturområde (engelska) -112°F to +266°F
Temperaturområde (metriskt) -80°C to +130°C
Tjocklek (engelska) 0.0033 in.
Tjocklek (metrisk) 0.084 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 22.23 mm
Mått (LxB) 19.05 x 22.86 mm
Längd (engelska) 0.75 in.
Längd (metrisk) 19.05 mm
Bredd (engelska) 0.9 in.
Bredd (metrisk) 22.86 mm