Läs mer
Brady™ StainerBondz™ Skjutetiketter
Beskrivning
- Tillverkad av B-481-material och tillsammans med R6400-seriens band
- Vit matt polyester
- Förblir motståndskraftig när den utsätts för xylen och andra kemikalier som vanligtvis används i färgningsprocessen
- Streckkoder förblir läsbara och etiketterna sitter fast på objektglaset
- Ingen tryckborttagning, ingen etikett som knäcks och ingen missfärgning
- Brady IP™ aktiverat
Användningsområden:
Identifiering av objektglasetikett
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RoHS 2002/95/EC, MCV 2005/618/EC |
| Beskrivning | Termisk överföring utskrivbara etiketter |
| Typ av lim | Akryl, Permanent |
| Färg | Vitt |
| Visa | Consignment |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Märka |
| Material | Polyester |
| Utskrivbara sidor | Single-side Printable |
| Tryckteknik | Thermal Transfer |
| Visa mer |