Läs mer
Brady™ Stainerbondz Super Chemical Resistant Polyester Laboratory Etiketter
Produktkod. 13573330
Kvantitet:
2500/förpackning
Höjd (engelska):
0,75 tum
0,9 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13573330
Brand: Brady™ 143055
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stainerbondz Super Chemical Resistant Polyester Laboratory Labels (B-481) är designade för användning i färgningsprocessen för objektglas och andra laboratorie-ID som kräver överlägsen kemisk resistens.
  • StainerBondz™ B-481 matt vit polyester har ett permanent akryllim och är termotransfer-utskrivbar med B30-seriens skrivare från Brady™
  • B-481 fungerar bra i den vanliga H- och E-färgningsprocessen (hematoxilin och eosin)
  • Utmärkt motståndskraft mot en mängd olika kemikalier, oljor och vatten
  • Drifttemperatur på -112 till 266° F (-80 till 130° C)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS
Typ av lim Akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Die-cut
Material Polyester
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Laboratorieetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Provgenerering, inspektion och lagring
För användning med (utrustning) BBP ™33 Etikettskrivare
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80°C
Antal per förpackning 2000 Labels/Box
Kvantitet 2500/förpackning
Form Rectangle
Temperaturområde (engelska) -112 till 266 °F
Temperaturområde (metriskt) -80 till 130 °C
Draghållfasthet 40 lb./tum.
Tjocklek (engelska) 0.0033 in.
Tjocklek (metrisk) 0.0914 mm
Mått (LxB) 0,75 x 0,9 tum.
Längd (engelska) 0.75 in.
Bredd (engelska) 0,9 tum.
Bredd (metrisk) 22.86 mm
Höjd (engelska) 0,75 tum
Höjd (metrisk) 19.05 mm
Alternativt artikelnummer B33-194-481