Läs mer
Brady™ Stainerbondz Super Chemical Resistant Polyester Laboratory Etiketter
Produktkod. 15260426
Kvantitet:
2500/förpackning
Höjd (engelska):
0,75 tum
0,9 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15260426
Brand: Brady™ 143056
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Stainerbondz Super Chemical Resistant Polyester Laboratory Labels (B-481) är designade för användning i färgningsprocessen för objektglas och andra laboratorie-ID som kräver överlägsen kemisk resistens.
  • StainerBondz™ B-481 matte white polyester has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable with B30 series printers from Brady™
  • B-481 performs well in the commonly used H and E (hematoxilin and eosin) slide staining process
  • Excellent resistance to a wide variety of chemicals, oils and water
  • Service temperature of -112 to 266° F (-80 to 130° C)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS
Typ av lim Acrylic, Permanent
Beläggning None
Färg White
Avsluta Matte
Formatera Die-cut
Material Polyester
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik None
Produkttyp Laboratory Label
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Sample generation, inspection and storage
För användning med (utrustning) BBP33
Etiketter per rad 4
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80°C
Antal per förpackning 2500 Labels/Box
Kvantitet 2500/förpackning
Temperaturområde (engelska) -112°F to +266°F
Temperaturområde (metriskt) -80°C to +130°C
Draghållfasthet 40 lb./in.
Tjocklek (engelska) 0.0033 in.
Tjocklek (metrisk) 0.0914 mm
Mått (LxB) 22.86 x 22.86 mm
Längd (engelska) 0.9 in.
Bredd (engelska) 0.9 in.
Bredd (metrisk) 22.86 mm
Höjd (engelska) 0,9 tum
Höjd (metrisk) 2.2 cm
Alternativt artikelnummer B33-207-481