Läs mer
Brady™ Stainerbondz Super Chemical Resistant Polyester Laboratory Etiketter
Kvantitet:
2500/förpackning
Höjd (engelska):
0,75 tum
0,9 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- StainerBondz™ B-481 matt vit polyester har ett permanent akryllim och är termotransfer-utskrivbar med B30-seriens skrivare från Brady™
- B-481 fungerar bra i den vanliga H- och E-färgningsprocessen (hematoxilin och eosin)
- Utmärkt motståndskraft mot en mängd olika kemikalier, oljor och vatten
- Drifttemperatur på -112 till 266° F (-80 till 130° C)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RoHS |
| Typ av lim | Akryl, Permanent |
| Beläggning | None |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Die-cut |
| Material | Polyester |
| Utskrivbara sidor | Single-side Printable |
| Tryckteknik | Thermal Transfer |
| Produkttyp | Laboratorieetikett |
| Visa mer |