Läs mer
Wheaton™ 20-Slide färgningsskålar
Produktkod. 10011372 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
:
Material: Soda Lime Glass
Produktkod. 10011372
Brand: Wheaton™ 900201
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En 20-skjuts enhet med öppen botten för att underlätta snabb nedsänkning och dränering för att minska överföring.
  • Standarden för manuella färgningsprocedurer
  • Öppen botten för att underlätta snabb nedsänkning och dränering för att minska överföringen
  • Stället rymmer 10 enkla objektglas, 19 objektglas anordnade omväxlande rakt över och diagonalt, eller 20 objektglas rygg mot rygg av standardstorlek (75 x 25 mm, 75 x 38 mm, 75 x 51 mm)
  • Tillverkad av soda-lime glas
  • Ca. innermått på 95 mm L x 76 mm B x 64 mm D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bottenform Plan
Material Glas
Typ Färgningsskål
För användning med (applikation) Manuella färgningsprocedurer
För användning med (utrustning) För set Wheaton
Slide Count 10 enkla bilder, eller 19 bilder arrangerade växelvis rakt över och diagonalt, eller 20 bilder rygg mot rygg
Mått (L x B x H) 95 x 76 x 64 mm
Längd (metrisk) 95 mm
Bredd (metrisk) 76 mm
Djup (metriskt) 64 mm