Läs mer
Kartell™ Färgningsburk med 2 lock
Produktkod. 10419412
Change view
Kvantitet:
4/förp.
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10419412 4/förp. Paket med 4
1 options
Produktkod. 10419412 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0035300
I lager
Kartell™ Färgningsburk med 2 lock ger förångningsfri förvaring av färgningsvätskor och gör att ett färgställshandtag kan sättas in.
  • Ingjuten PMP
  • Levereras med 2 lock
  • Ett lock för användning när fatet inte används, vilket ger förångningsfri lagring av fläckvätska
  • Det andra locket med speciell öppning så att handtaget på färgstället kan sättas in
  • Xylen kan orsaka etsning efter 2 dagar vid rumstemperatur
Specifikationer
Förslutning ingår Förslutning ingår
Stängningsmaterial PMP
Bottenform Plan
Färg Klart
Material PMP
Typ Färgningsburk
Kvantitet 4/förp.
Mått (L x B) 95 x 74 mm
Längd (metrisk) 74 mm
Bredd (metrisk) 95 mm
Höjd (metrisk) 63 mm