Läs mer
Wheaton™ Färgningsburk
Produktkod. 12828735 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Material:
Glas
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 12828735
Brand: Wheaton™ 276840
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kammaren är utformad med ett extra högt lock för att ta emot fem enkla 25 mm x 75 mm och 25 mm x 100 mm diabilder eller 10 diabilder rygg mot rygg
Kammaren är designad med ett extra högt lock för att ta emot fem enkla 25 mm x 75 mm och 25 mm x 100 mm objektglas eller 10 objektglas rygg mot rygg. Tillverkad av soda lime glas. Ungefärliga invändiga mått (lxbxd), 26 mm x 26 mm x 90 mm. Ej autoklaverbar eller mikrovågsugn och inte avsedd att användas vid temperaturer under 15 °C eller över 80 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bottenform Plan
Material Glas
Typ Färgningsburk
Inkluderar Lock
Längd (metrisk) 26 mm
Bredd (metrisk) 26 mm
Djup (metriskt) 90 mm