Läs mer
Marienfeld Superior™ Målningsplåtar av pressat glas med hålrum
Produktkod. 15661819
Change view
Kvantitet:
15
Förpackningsstorlek:
Paket med 15
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15661819 15 Paket med 15
1 options
Produktkod. 15661819 Leverantör Marienfeld Superior™ Leverantörsnummer 1800003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4366.77 SEK
    2766.61 SEK / Paket med 15
    Save 1600.16 SEK
    36% Av
Beräknad leverans: 29-01-2027
Använda Marienfeld Superior™ Färgning Plattor av pressat glas för punktanalys i kemiskt laboratorium.
  • Tillverkad av pressat glas
  • Rundade hörn
Specifikationer
Material Soda Lime Glas
Typ Färgning av plattor med 12 håligheter
Kvantitet 15
Längd (metrisk) glid 79 mm
Bredd (metrisk) glid 63 mm
Höjd (metrisk) 4 mm
Djup (metriskt) 2 mm
Diameter (metrisk) 16 mm