Läs mer
Marienfeld Superior™ Färgningsbricka
Produktkod. 15222349
Slide Count:
10
Produktkod. 15222349
Brand: Marienfeld Superior™ 4200005
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Marienfeld Superior™ Staining Tray är gjord av tjockväggigt sodalimeglas.
  • Tillverkad av tjockväggigt pressat sodalimeglas
  • Diverse fat, burkar och ställ
  • För objektglas på ca. 76x26 mm
Specifikationer
Material Soda Lime Glas
Typ Färgningsbricka
För användning med (utrustning) Marienfeld Glasfat nr. 4200004
Typ av handtag Beställs separat (Marienfeld nr 6611000)
Kvantitet 10
Slide Count 10
Längd (metrisk) 105 mm
Bredd (metrisk) 85 mm
Höjd (metrisk) 70 mm