Läs mer
BRAND™ Skjutbricka för färgning av tråg
Produktkod. 10309861 Handla allt Brand Produkter
Change view
Slide Count:
Passar upp till 10 diabilder.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Slide Count Förpackningsstorlek
10309861 Passar upp till 10 diabilder. Paket med 10
1 options
Produktkod. 10309861 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 472000
I lager
Soda lime glas slidbricka. För användning med färgtråg. (Beställ färgtråg, bricka och trådhandtag separat.)
  • Soda-lime glaskonstruktion
  • Färgningsbricka för 10 objektglas
  • Mått (Lx B x H): 88 x 70 x 40 mm
Notera: För trådhandtag, se 11888391. För tråg + lock, se 10049670.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Soda Lime Glas
Typ Färgningsbricka
För användning med (applikation) Färgning
Inkluderar Bricka
Slide Count Passar upp till 10 diabilder.
Mått (L x B) 91 x 70 mm
Mått (L x B x H) 91 x 70 x 48 mm
Längd (metrisk) 91 mm
Bredd (metrisk) 70 mm
Höjd (metrisk) 48 mm