Läs mer
Karl Hecht™ Färgningstråg
Produktkod. 10573452
Change view
Produkttyp:
Komplett set
Reservtråg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp
10573452 Reservtråg
15974870 Komplett set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10573452 Leverantör Karl Hecht™ Leverantörsnummer 41205002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    279.00 SEK
    163.78 SEK / Paket med 1
    Save 115.22 SEK
    41% Av
Beräknad leverans: 10-11-2026
Möjliggör färgning av 10 objektglas.
  • Glastråg med lock
  • Färgningsbricka av rostfritt stål
  • Lämplig för objektglas på ca. 76 x 26 mm, bredd upp till ca. 45 mm
  • Reservdel av glastråg finns också
Specifikationer
Produkttyp Reservtråg
Färg Klart
För användning med (applikation) Färgning diabilder
För användning med (utrustning) Rutschbanor på ca. 76 x 26 mm
Mått (L x B x H) 9 x 7 x 6.5 cm