Läs mer
Karl Hecht™ Färgningstråg
Produktkod. 15974870
Change view
Produkttyp:
Komplett set
Reservtråg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp
15974870 Komplett set
10573452 Reservtråg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15974870 Leverantör Karl Hecht™ Leverantörsnummer 41205010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    805.00 SEK
    463.56 SEK / Paket med 1
    Save 341.44 SEK
    42% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Möjliggör färgning av 10 objektglas.
  • Glastråg med lock
  • Färgningsbricka av rostfritt stål
  • Lämplig för objektglas på ca. 76 x 26 mm, bredd upp till ca. 45 mm
  • Reservdel av glastråg finns också
Specifikationer
Produkttyp Komplett set
Färg Klart
För användning med (applikation) Färgning diabilder
För användning med (utrustning) Rutschbanor på ca. 76 x 26 mm
Mått (L x B x H) 9 x 7 x 6.5 cm