Läs mer
Grant Instruments™ Klämma i rostfritt stål för kolvar
Produktkod. 17705019
Håller:
100 ml kolv
1000 ml kolv
250 ml kolv
50 ml kolv
500 ml kolv
Produktkod. 17705019
Brand: Grant Instruments™ HSC1000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Grant Instruments UP-168 plattform som passar i ES-20/80
Klämma, rostfritt stål, kolv, UP-168, plattform, ES-20/80, Grant Instruments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller 1000 ml kolv
Produkttyp Klämma
Diameter (metrisk) 65 mm
Beskrivning Tätt klämma 1000 ml - 65 mm dia. för UP-168
För användning med (utrustning) UP-168