Läs mer
Grant Instruments™ Klämma i rostfritt stål för kolvar
Håller:
100 ml kolv
1000 ml kolv
250 ml kolv
50 ml kolv
500 ml kolv
Beskrivning
Klämma, rostfritt stål, kolv, UP-168, plattform, ES-20/80, Grant Instruments
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | 500 ml kolv |
| Produkttyp | Klämma |
| Beskrivning | Tätt klämma 500 mL - 105 mm dia. för UP-168 |
| För användning med (utrustning) | UP-168 |