Läs mer
Grant Instruments™ Klämma i rostfritt stål för kolvar
Produktkod. 17795009
Change view
Håller:
100 ml kolv
1000 ml kolv
250 ml kolv
50 ml kolv
500 ml kolv
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller
17795009 100 ml kolv
17705019 1000 ml kolv
17715019 250 ml kolv
17725019 50 ml kolv
17735019 500 ml kolv
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17795009 Leverantör Grant Instruments™ Leverantörsnummer HSC100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    480.00 SEK
    434.23 SEK / Paket med 1
    Save 45.77 SEK
    9% Av
I lager
För användning med Grant Instruments UP-168 plattform som passar i ES-20/80
Klämma, rostfritt stål, kolv, UP-168, plattform, ES-20/80, Grant Instruments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller 100 ml kolv
Produkttyp Klämma
Beskrivning Tätt klämma 100 mL - 65 mm dia. för UP-168
För användning med (utrustning) UP-168