Läs mer
B Braun™ Sterican™ Single-use Tri-beveled Needles
Nålmätare:
23 G
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Transparent Luer Lock plastic hub made of polypropylene
- Colour-coded hub identifies the outer diameter of the needle, conforms to ISO 6009
- Needle made of stainless chromium nickel steel with extremely smooth surface and light silicone coating
- 3-facet bevel for minimal pain upon puncture; bevel length according to indication
- Latex-free/PVC-free
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7864 and DIN 13097 |
| Material | Stainless Chromium Nickel Steel |
| Nålmätare | 23 G |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0.6 mm |
| För användning med (applikation) | Intravenous, intramuscular injections |
| Latexfri | Yes |
| Produkttyp | Disposal Needle |
| Disponibel | Single-use |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Anslutningstyp | Luer Lock |