Läs mer
B Braun™ Hypodermiska nålar
Nålmätare:
18 G
20 G
21 G
23 G
26 G
27 G
Längd (metrisk) nål:
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
70 mm
80 mm
120 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
0.4 mm
0.45 mm
0.6 mm
0.8 mm
0.9 mm
1.2 mm
Färg:
Blått
Blue
Brown
Gray
Klart
Pink
Yellow
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Innehåller
Förpackning med 100 nålar.
Unik, högautomatiserad slip- och poleringsprocess och lågfriktionssmörjning är designad för att uppnå oöverträffad skärpa och enkel penetration. Transparent navdesign ger hög synlighet för att upptäcka flashback.
- Färgkodade nav överensstämmer med ISO 6009 för enkel identitet
- Brett utbud av diametrar och längder
- Ultraskarpt, trefasat rostfritt stål designat för att resultera i minimal smärta
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropen (nav), Rostfritt kromnickelstål |
| Färg | Blått |
| Nålmätare | 23 G |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0.6 mm |
| För användning med (applikation) | För minimal smärta vid punktering, engångsbruk |
| Latexfri | Ja |
| Produkttyp | Nål |
| Kvantitet | Paket om 100 |
| Längd (metrisk) nål | 80 mm |
| Nålpunktstil | Ultraskarp lång tri-fas |
| Visa mer |