Läs mer
B Braun™ Hypodermiska nålar
Produktkod. 10438881
Change view
Nålmätare:
18 G
20 G
21 G
23 G
26 G
27 G
Längd (metrisk) nål:
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
70 mm
80 mm
120 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
0.4 mm
0.45 mm
0.6 mm
0.8 mm
0.9 mm
1.2 mm
Färg:
Blått
Blått
Brun
Grå
Gult
Klart
Rosa
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nålmätare Längd (metrisk) nål Diameter (metrisk) Yttre Färg Förpackningsstorlek
10438881 21 G 120 mm 0.8 mm Klart Paket med 100
10172552 26 G 25 mm 0.45 mm Brun Paket med 100
10123702 27 G 20 mm 0.4 mm Grå Paket med 100
10482792 23 G 30 mm 0.6 mm Blått Paket med 100
10613111 21 G 40 mm 0.8 mm Klart Paket med 100
10626341 20 G 40 mm 0.9 mm Gult Paket med 100
10106170 18 G 40 mm 1.2 mm Rosa Paket med 100
10722784 18 G 50 mm 1.2 mm Rosa Paket med 100
10350621 20 G 70 mm 0.9 mm Gult Paket med 100
10214272 23 G 80 mm 0.6 mm Blått Paket med 100
10530855 21 G 80 mm 0.8 mm Klart Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 10438881 Leverantör B Braun™ Leverantörsnummer 4665643
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    605.45 SEK
    178.81 SEK / Paket med 100
    Save 426.64 SEK
    70% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Designad för patientkomfort i ett brett utbud av storlekar. B Braun™ Hypodermiska nålar ger en slät yta med lätt silikonbeläggning utformad för att minimera obehag.
Unik, högautomatiserad slip- och poleringsprocess och lågfriktionssmörjning är designad för att uppnå oöverträffad skärpa och enkel penetration. Transparent navdesign ger hög synlighet för att upptäcka flashback.
  • Färgkodade nav överensstämmer med ISO 6009 för enkel identitet
  • Brett utbud av diametrar och längder
  • Mätare från 18G till 27G
  • Ultraskarpt, trefasat rostfritt stål designat för att resultera i minimal smärta
Specifikationer
Material Polypropen (nav), Rostfritt kromnickelstål
Färg Klart
Nålmätare 21 G
Diameter (metrisk) Yttre 0.8 mm
För användning med (applikation) För minimal smärta vid punktering, engångsbruk
Latexfri Ja
Produkttyp Nål
Längd (metrisk) nål 120 mm
Nålpunktstil Ultraskarp lång tri-fas
Sterilitet Sterila