Läs mer
B Braun™ Hypodermiska nålar
Produktkod. 10722784
Nålmätare:
18 G
20 G
21 G
23 G
26 G
27 G
Längd (metrisk) nål:
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
70 mm
80 mm
120 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
0.4 mm
0.45 mm
0.6 mm
0.8 mm
0.9 mm
1.2 mm
Färg:
Blått
Blue
Brown
Gray
Klart
Pink
Yellow
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10722784
Brand: B Braun™ 4667123
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Designad för patientkomfort i ett brett utbud av storlekar. B Braun™ Hypodermiska nålar ger en slät yta med lätt silikonbeläggning utformad för att minimera obehag.
 Unique, highly automated grinding and polishing process and low-friction lubrication is designed to achieve unequaled sharpness and ease of penetration. Transparent hub design provides high visibility to detect flashback.
  • Color-coded hubs conform to ISO 6009 for easy identity
  • Wide range of diameters and lengths
  • Gauges from 18G to 27G
  • Ultra-sharp, tri-beveled stainless steel designed to result in minimal pain
Specifikationer
Material Polypropylene (Hub), Stainless Chromium Nickel Steel
Färg Pink
Nålmätare 18 G
Diameter (metrisk) Yttre 1.2 mm
För användning med (applikation) For minimal pain upon puncture, single use
Latexfri Yes
Produkttyp Needle
Längd (metrisk) nål 50 mm
Nålpunktstil Ultra-sharp Long Tri-bevel
Sterilitet Sterile