Läs mer
B Braun™ Hypodermiska nålar
Produktkod. p-8000030
Nålmätare:
18 G
20 G
21 G
23 G
26 G
27 G
Längd (metrisk) nål:
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
70 mm
80 mm
120 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
0.4 mm
0.45 mm
0.6 mm
0.8 mm
0.9 mm
1.2 mm
Färg:
Blått
Blue
Brown
Gray
Klart
Pink
Yellow
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10438881
Brand: B Braun™ 466564/3
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Designad för patientkomfort i ett brett utbud av storlekar. B Braun™ Hypodermiska nålar ger en slät yta med lätt silikonbeläggning utformad för att minimera obehag.
Unik, högautomatiserad slip- och poleringsprocess och lågfriktionssmörjning är designad för att uppnå oöverträffad skärpa och enkel penetration. Transparent navdesign ger hög synlighet för att upptäcka flashback.
  • Färgkodade nav överensstämmer med ISO 6009 för enkel identitet
  • Brett utbud av diametrar och längder
  • Mätare från 18G till 27G
  • Ultraskarpt, trefasat rostfritt stål designat för att resultera i minimal smärta
Specifikationer
Material Polypropen (nav), Rostfritt kromnickelstål
Färg Klart
Nålmätare 21 G
Diameter (metrisk) Yttre 0.8 mm
För användning med (applikation) För minimal smärta vid punktering, engångsbruk
Latexfri Ja
Produkttyp Nål
Längd (metrisk) nål 120 mm
Nålpunktstil Ultraskarp lång tri-fas
Sterilitet Sterila