Läs mer
Sampling Systems™ Rostfria behållare
Produktkod. 15859651 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
5 l
8 l
10 l
20 l
Diameter (metrisk):
100 mm
124 mm
164 mm
212 mm
215 mm
275 mm
Höjd (metrisk):
160 mm
240 mm
283 mm
310 mm
360 mm
440 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15859651
Brand: Sampling Systems™ A4161
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Denna artikel kan inte returneras. View return policy
Hög kvalitet, sprickfri finish gör dessa behållare idealiska för de mest krävande applikationerna. Sampling Systems™ Rostfria behållare är idealiska för användning med pulver och vätskor.
  • Multifunktionsbehållare
  • Robust konstruktion
  • Sprickfri inredning
  • Standardlock (tre-hylsa stil BS 4825-3)
  • Alla svetsar slipade och polerade
  • Komplett med lock, silikonpackning (FDA-kompatibel) och klämband
  • 316L kropp och lock i rostfritt stål
Specifications
Förslutning ingår Ja
Material Rostfritt stål (316L)
Kapacitet (metrisk) 1 l
Stängningsmaterial Rostfritt stål
Stängningsstorlek 98 mm
Diameter (metrisk) 100 mm
Höjd (metrisk) 160 mm
Inkluderar Lock, klämma och tätning