Läs mer
Sampling Systems™ Rostfria behållare
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
5 l
8 l
10 l
20 l
Diameter (metrisk):
100 mm
124 mm
164 mm
212 mm
215 mm
275 mm
Höjd (metrisk):
160 mm
240 mm
283 mm
310 mm
360 mm
440 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Multifunktionsbehållare
- Robust konstruktion
- Sprickfri inredning
- Standardlock (tre-hylsa stil BS 4825-3)
- Alla svetsar slipade och polerade
- Komplett med lock, silikonpackning (FDA-kompatibel) och klämband
- 316L kropp och lock i rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutning ingår | Ja |
| Material | Rostfritt stål (316L) |
| Kapacitet (metrisk) | 2 l |
| Stängningsmaterial | Rostfritt stål |
| Stängningsstorlek | 98 mm |
| Diameter (metrisk) | 124 mm |
| Höjd (metrisk) | 240 mm |
| Inkluderar | Lock, klämma och tätning |