Läs mer
Sampling Systems™ Rostfria behållare
Produktkod. 15889651 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
5 l
8 l
10 l
20 l
Diameter (metrisk):
100 mm
124 mm
164 mm
212 mm
215 mm
275 mm
Höjd (metrisk):
160 mm
240 mm
283 mm
310 mm
360 mm
440 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15889651
Brand: Sampling Systems™ A41620
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Hög kvalitet, sprickfri finish gör dessa behållare idealiska för de mest krävande applikationerna. Sampling Systems™ Rostfria behållare är idealiska för användning med pulver och vätskor.
  • Multifunktionsbehållare
  • Robust konstruktion
  • Sprickfri inredning
  • Standardlock (tre-hylsa stil BS 4825-3)
  • Alla svetsar slipade och polerade
  • Komplett med lock, silikonpackning (FDA-kompatibel) och klämband
  • 316L kropp och lock i rostfritt stål
Specifikationer
Förslutning ingår Ja
Material Rostfritt stål (316L)
Kapacitet (metrisk) 20 l
Stängningsmaterial Rostfritt stål
Stängningsstorlek 98 mm
Diameter (metrisk) 275 mm
Höjd (metrisk) 440 mm
Inkluderar Lock, klämma och tätning