Läs mer
Sampling Systems™ Rostfri dipper 1000mm lång
Produktkod. 15138086 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
Inkluderar:
39 mm ytterdiameter på koppen
65 mm ytterdiameter på koppen
90 mm ytterdiameter på koppen
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Inkluderar Förpackningsstorlek
15138086 100 ml 39 mm ytterdiameter på koppen Varje
12798726 500 ml 90 mm ytterdiameter på koppen Varje
15168086 250 ml 65 mm ytterdiameter på koppen Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15138086 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 5005B100
Beräknad leverans: 04-01-2027
Designad för att vara enkel att använda och lämplig för en rad olika vätskor. Sampling Systems™ Stainless Dipper 1000mm Long är idealisk för att få ett ytprov från en mängd olika miljöer.
  • Tillverkad i 316L rostfritt stål
  • Helsvetsad konstruktion
  • Satinfinish
  • Enkel att använda
  • För vätskeprovtagning
Specifikationer
Produkttyp Dipper
Material Rostfritt stål (316L)
Inkluderar 39 mm ytterdiameter på koppen
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Längd (metrisk) 1000 mm