Läs mer
Sampling Systems™ Rostfri dipper 1000mm lång
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
Inkluderar:
39 mm ytterdiameter på koppen
65 mm ytterdiameter på koppen
90 mm ytterdiameter på koppen
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad i 316L rostfritt stål
- Helsvetsad konstruktion
- Satinfinish
- Enkel att använda
- För vätskeprovtagning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Dipper |
| Material | Rostfritt stål (316L) |
| Inkluderar | 90 mm ytterdiameter på koppen |
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Längd (metrisk) | 1000 mm |