Läs mer
Sampling Systems™ Rostfri dipper 600 mm lång
Produktkod. 15849321 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
Diameter (metrisk) Yttre:
39 mm
65 mm
90 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
15849321 500 ml 90 mm Varje
15829321 100 ml 39 mm Varje
15839321 250 ml 65 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15849321 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 5005A500
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 28-12-2026
Designad för att vara enkel att använda och lämplig för en rad olika vätskor. Sampling Systems™ Stainless Dipper 600mm Long är idealisk för att få ett ytprov från en mängd olika miljöer.
  • Tillverkad i 316L rostfritt stål
  • Helsvetsad konstruktion
  • Satinfinish
  • Enkel att använda
  • För vätskeprovtagning
Specifikationer
Produkttyp Dipper
Material Rostfritt stål (316L)
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Diameter (metrisk) Yttre 90 mm
Längd (metrisk) 600 mm