Läs mer
Sampling Systems™ Rostfri pulvertratt
Produktkod. 15511802 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Överst:
100 mm
200 mm
300 mm
Höjd (metrisk):
107 mm
230 mm
300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Överst Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
15511802 300 mm 300 mm Varje
15859711 100 mm 107 mm Varje
15869711 200 mm 230 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15511802 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer A716300
Beräknad leverans: 10-12-2026
Sampling Systems™ Rostfri pulvertratt är gjord av högkvalitativt rostfritt stål och lämpar sig för hygieniska och farmaceutiska tillämpningar.
  • Högkvalitativt 316L rostfritt stål
  • Satinfinish
  • Utbud av storlekar tillgängliga
  • Tri-ferrule passning vid pipens bas (BS4825-3)
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 300 mm
Diameter (metrisk) skaft 50mm
Material Rostfritt stål
Höjd (metrisk) 300 mm
Inkluderar 1,5 tums hylsa på pipen
Produkttyp Tratt