Läs mer
Sampling Systems™ Rostfri pulvertratt
Produktkod. 15869711 Handla allt Sampling Systems Produkter
Diameter (metrisk) Överst:
100 mm
200 mm
300 mm
Höjd (metrisk):
107 mm
230 mm
300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15869711
Brand: Sampling Systems™ A716200
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sampling Systems™ Rostfri pulvertratt är gjord av högkvalitativt rostfritt stål och lämpar sig för hygieniska och farmaceutiska tillämpningar.
  • Högkvalitativt 316L rostfritt stål
  • Satinfinish
  • Utbud av storlekar tillgängliga
  • Tri-ferrule passning vid pipens bas (BS4825-3)
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 200 mm
Diameter (metrisk) skaft 38mm
Material Rostfritt stål
Höjd (metrisk) 230 mm
Inkluderar 1,5 tums hylsa på pipen
Produkttyp Tratt