Läs mer
Julabo™ Rostfritt stål 1-adapter
Produktkod. p-8013554
Anslutningstyp:
M16 x 1 hane till 1/2 tum. BSP Kvinnlig
M16 x 1 hane till 3/4 tum. BSP Kvinnlig
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10752604
Brand: Julabo™ 8891008
Bara null kvar
Specifikationer
För användning med (utrustning) Lämplig för CF30, CF31, CF40, CF41 Cryo-Compact Circulator
Typ 1-adapter
Material Rostfritt stål
Anslutningstyp M16 x 1 hane till 1/2 tum. BSP Kvinnlig