Läs mer
Caframo™ 3 blad turbiner
Diameter (metrisk) axel:
8 mm
9,5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Elektropolerat 316L rostfritt stål
- Kemiskt inert och korrosionsbeständig
- Hög skjuvning med måttliga vortexegenskaper
- Ställskruvar medföljer
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 50 mm |
| Diameter (metrisk) axel | 8 mm |
| Typ | Radialflödesturbin |
| Vikt (metrisk) | 16.2 g |
| Material | Rostfritt stål |