missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Stainless Steel, AISI 304L, S30403, ARMI∣MBH
Beskrivning
Stainless Steel, AISI 304L, S30403, Ø38x3mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aluminium/Boron/Oxygen/Tantalum/Arsenic/Niobium/Tin/Titanium/Carbon/Tungsten/Phosphorus/Vanadium/Cobalt/Nitrogen/Copper/Silicon/Molybdenum/Manganese/Nickel/Chromium/Lead/Zinc/Zirconium/Selenium/Magnesium/Antimony/Calcium |
| CAS | 7439-89-6 |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Aluminium 0.0026 %/Boron 0.0027 %/Oxygen 0.005 %/Tantalum 0.005 %/Arsenic 0.0072 %/Niobium 0.009 %/Tin 0.0102 %/Titanium 0.013 %/Carbon 0.024 %/Tungsten 0.028 %/Phosphorus 0.0296 %/Vanadium 0.063 %/Cobalt 0.074 %/Nitrogen 0.097 %/Copper 0.52 %/Silicon 0.57 %/Molybdenum 0.573 %/Manganese 1.82 %/Nickel 8.15 %/Chromium 18.31 %/Lead (<0.003) %/Zinc (<0.007) %/Zirconium (<0.007) %/Selenium (<0.03) %/Magnesium (0.0001) %/Antimony (0.0019) %/Calcium (0.003) % |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?