missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Stainless Steel, AISI 310, S31000, ARMI∣MBH
Beskrivning
Stainless Steel, AISI 310, S31000, Ø38x3mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zirconium/Oxygen/Boron/Arsenic/Magnesium/Aluminium/Niobium/Tantalum/Tin/Tungsten/Phosphorus/Titanium/Carbon/Nitrogen/Cobalt/Vanadium/Copper/Molybdenum/Silicon/Manganese/Nickel/Chromium/Lead/Zinc/Antimony/Calcium/Selenium |
| CAS | 7439-89-6 |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Zirconium 0.002 %/Oxygen 0.003 %/Boron 0.0032 %/Arsenic 0.005 %/Magnesium 0.007 %/Aluminium 0.008 %/Niobium 0.008 %/Tantalum 0.008 %/Tin 0.008 %/Tungsten 0.017 %/Phosphorus 0.027 %/Titanium 0.029 %/Carbon 0.0454 %/Nitrogen 0.058 %/Cobalt 0.085 %/Vanadium 0.092 %/Copper 0.32 %/Molybdenum 0.58 %/Silicon 0.63 %/Manganese 1.36 %/Nickel 19.2 %/Chromium 24.9 %/Lead (0.0005) %/Zinc (0.0005) %/Antimony (0.001) %/Calcium (0.001) %/Selenium (0.001) % |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering