Läs mer
Rostfritt stål, AISI 316L, S31603, ARMI∣MBH
Beskrivning
Rostfritt stål, AISI 316L, S31603
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aluminium, Antimony, Arsenic, Boron, Carbon, Chromium, Cobalt, Copper, Iron, Lead, Manganese, Molybdenum, Nickel, Niobium, Nitrogen, Oxygen, Phosphorus, Silicon, Sulfur, Tin, Titanium, Tungsten, Vanadium, Zirconium |
| Kvantitet | 1 st. |
| Diameter (metrisk) Utsida | 38 mm |
| Form | Skiva |
| Tjocklek (metrisk) | 19 mm |