missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Stainless Steel, AISI 410, S41000, 100g, ARMI∣MBH
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
Beskrivning
Stainless Steel, AISI 410, S41000, 100g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxygen/Tin/Titanium/Tungsten/Cobalt/Phosphorus/Aluminium/Niobium/Nitrogen/Vanadium/Copper/Molybdenum/Carbon/Silicon/Nickel/Manganese/Chromium |
| CAS | 7439-89-6 |
| Kvantitet | 100 g |
| Form | Pieces |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Oxygen 0.0019 %/Tin 0.004 %/Titanium 0.005 %/Tungsten 0.01 %/Cobalt 0.016 %/Phosphorus 0.019 %/Aluminium 0.024 %/Niobium 0.028 %/Nitrogen 0.0468 %/Vanadium 0.048 %/Copper 0.054 %/Molybdenum 0.064 %/Carbon 0.13 %/Silicon 0.29 %/Nickel 0.3 %/Manganese 0.54 %/Chromium 11.97 % |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering