missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Stainless Steel, AISI 416, S41600, ARMI∣MBH
Beskrivning
Stainless Steel, AISI 416, S41600, Ø38x3mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Titanium/Boron/Aluminium/Niobium/Oxygen/Tungsten/Arsenic/Tin/Phosphorus/Cobalt/Nitrogen/Vanadium/Carbon/Molybdenum/Copper/Nickel/Silicon/Manganese/Chromium/Zirconium/Selenium/Magnesium/Lead/Calcium/Antimony/Zinc |
| CAS | 7439-89-6 |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Titanium 0.0015 %/Boron 0.002 %/Aluminium 0.0027 %/Niobium 0.0027 %/Oxygen 0.005 %/Tungsten 0.005 %/Arsenic 0.007 %/Tin 0.01 %/Phosphorus 0.0178 %/Cobalt 0.0187 %/Nitrogen 0.0241 %/Vanadium 0.051 %/Carbon 0.11 %/Molybdenum 0.148 %/Copper 0.192 %/Nickel 0.291 %/Silicon 0.475 %/Manganese 1.11 %/Chromium 12.42 %/Zirconium (<0.005) %/Selenium (<0.02) %/Magnesium (<0.09) %/Lead (0.0003) %/Calcium (0.0011) %/Antimony (0.0022) %/Zinc (0.006) % |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering