missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Stainless Steel, AISI 420, S42000, 100g, ARMI∣MBH
Beskrivning
Stainless Steel, AISI 420, S42000, 100g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boron/Titanium/Aluminium/Oxygen/Tungsten/Tin/Niobium/Cobalt/Phosphorus/Molybdenum/Vanadium/Nitrogen/Copper/Nickel/Carbon/Silicon/Manganese/Chromium/Calcium/Magnesium/Tantalum/Zinc/Lead/Selenium/Antimony/Zirconium/Arsenic |
| CAS | 7439-89-6 |
| Kvantitet | 100 g |
| Form | Pieces |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Boron 0.0007 %/Titanium 0.0015 %/Aluminium 0.0034 %/Oxygen 0.0042 %/Tungsten 0.005 %/Tin 0.0058 %/Niobium 0.014 %/Cobalt 0.016 %/Phosphorus 0.0174 %/Molybdenum 0.036 %/Vanadium 0.043 %/Nitrogen 0.054 %/Copper 0.12 %/Nickel 0.215 %/Carbon 0.339 %/Silicon 0.37 %/Manganese 0.423 %/Chromium 12.41 %/Calcium (<0.001) %/Magnesium (<0.001) %/Tantalum (<0.005) %/Zinc (<0.005) %/Lead (<0.01) %/Selenium (0.0003) %/Antimony (0.001) %/Zirconium (0.0014) %/Arsenic (0.004) % |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?