missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Stainless Steel, AISI 420, S42000, ARMI∣MBH
Beskrivning
Stainless Steel, AISI 420, S42000, Ø38x20mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boron/Tin/Cobalt/Phosphorus/Nitrogen/Molybdenum/Vanadium/Copper/Carbon/Nickel/Silicon/Manganese/Chromium |
| CAS | 7439-89-6 |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Boron 0.0013 %/Tin 0.0073 %/Cobalt 0.0161 %/Phosphorus 0.0241 %/Nitrogen 0.0273 %/Molybdenum 0.0398 %/Vanadium 0.046 %/Copper 0.202 %/Carbon 0.208 %/Nickel 0.295 %/Silicon 0.496 %/Manganese 0.679 %/Chromium 12.56 % |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?